Learn More
Ácido 2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid |
| CAS | 5736-06-1 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-6(2)9-3-4(10-6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC1(C)OCC(O1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.141 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.058 |