Learn More
2,2-dimetil-1,3-dioxolano-13C3-4-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-13C3-4-methanol |
| CAS | 1436560-86-9 |
| Fórmula molecular | C313C3H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (RS)-Solketal-13C3, (+/-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol-13C3, (+/-)-Glycerol 1,2-Acetonide-13C3, 1,2-Isopropylideneglycerin-13C3, 1,2-Isopropylideneglycerol-13C3, 2,3-(Isopropylidenedioxy)propanol-13C3, 2,3-Isopropylideneglycerol-13C3, Acetone Glyceryl Acetal-13C3, Dioxolan-13C3, α,β-Isopropylidene-13C3 Ether, Glycerolacetone-13C3, NSC 59720-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | CC1(C)O[13CH2][13CH]([13CH2]O)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 135.14 |