Learn More
Éster metílico del ácido 2,2-dimetil-1,3-dioxano-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30387711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30387711 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30387711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4726201G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 155818-14-7
Fórmula molecular C8 H14 O4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-8(2)11-4-6(5-12-8)7(9)10-3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES COC(=O)C1COC(C)(C)OC1
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1,3-dioxano-5-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 174.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0892
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.