Learn More
Éster metílico del ácido 2,2-dimetil-1,3-dioxano-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 155818-14-7 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-8(2)11-4-6(5-12-8)7(9)10-3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C1COC(C)(C)OC1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-1,3-dioxano-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0892 |