Learn More
Éster dimetílico del ácido 2,2-dimetil-1,3-dioxano-5,5-dicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 111934-93-1 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O6/c1-9(2)15-5-10(6-16-9,7(11)13-3)8(12)14-4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(COC(C)(C)OC1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-1,3-dioxano-5,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0947 |