Learn More
2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647164 500 g Frasco de vidrio 500 g
10617352 25 g Frasco de vidrio 25 g
10421821 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647164 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198455000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2033-24-1
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00006638
Clave InChI GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
SMILES CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 96°C
Color Beige marrón a marrón blanco
Temperatura de inflamación >365°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Fieser 08,313; 10,252; 11,311; 13,172
Índice Merck 15, 5885
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/100 mL (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo