Learn More
2,2-Dimetil-1,3-dioxan-5-uno, TRC
Código de producto. 30383981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383981 10 g
30377103 5 g
30369971 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47284010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74181-34-3
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Sinónimo 1,3-Dioxan-5-one, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ona
SMILES CC1(C)OCC(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)8-3-5(7)4-9-6/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063