Learn More
2,2-Dimetil-1,3-dioxan-5-ona, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486890 1 g 1 g
15479129 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20177.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74181-34-3 | Molecular Formula: C6H10O3 | Molecular Weight: 130.143 g/mol
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one is used in the preparation of 2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-5-ol by reducing with lithium aluminum hydride. It is also used in the annulation of bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa,beta-enals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ona se utiliza en la preparación de 2,2-dimetil-[1,3]dioxan-5-ol mediante la reducción con hidruro de aluminio de litio. También se usa en la anulación de bete-(hetero)aril-alfa-nitro-alfa,beta-enals.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Sensible al aire, la humedad y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74181-34-3
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00671514
Clave InChI ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
PubChem CID 2733141
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ona
SMILES CC1(OCC(=O)CO1)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Punto de ebullición 40°C to 46°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.4315
Cantidad 1 g
Beilstein 3061933
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
RUO – Research Use Only
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.