Learn More
2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-ol |
| CAS | 3391-30-8 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-m-dioxan-5-ol, 2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-5-ol, 5-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-3-5(7)4-9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OCC(O)CO1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 132.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.079 |