Learn More
2,2-dimetil-1,3-benzoxazin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-1,3-benzoxazin-4-one |
| CAS | 30914-88-6 |
| Fórmula molecular | C10H11NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzo-1,3-oxazin-4-one, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzo[e]oxazin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-10(2)11-9(12)7-5-3-4-6-8(7)13-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC1(C)NC(=O)c2ccccc2O1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-3H-1,3-benzoxazin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.079 |