Learn More
Éster metílico del ácido 2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole-4-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 38515-62-7 |
| Fórmula molecular | C12H14O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-12(2)15-9-5-4-8(6-10(9)16-12)7-11(13)14-3/h4-6H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)N2CCNCC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1368 |