Learn More
2,2'-Dimetilo[1,1'-bifenilo]-4,4'-diamina, TRC
Código de producto. 30387753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387753 2.5 g
30378442 500 mg
30371394 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4601132.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-67-3
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.29
Sinónimo 2,2'-Dimethylbenzidine, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 2,2'-dimethyl-, Benzidine, 2,2'-dimethyl- (7CI,8CI), 2,2'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 2,2'-Dimethyl-4,4'-biphenyldiamine, 2,2'-Dimethyl-4,4'-diaminobenzidine, 2,2'-Dimethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 2,2'-Dimethyl-4,4'-diaminobiphenylene, 2,2'-Dimethylbenzidine, 2,2'-Tolidine, 4,4'-Diamino-2,2'-dimethylbiphenyl, 4-(4-Amino-2-methylphenyl)-3-methylaniline, DMBZ, NSC 1989, m-TB, m-TBHG, m-Tolidine
SMILES Cc1cc(N)ccc1c2ccc(N)cc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2/c1-9-7-11(15)3-5-13(9)14-6-4-12(16)8-10(14)2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1313