Learn More
2,2-dimetoxipropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethoxypropane |
| CAS | 77-76-9 |
| Fórmula molecular | C5H12O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2-Bis(methyloxy)propane, 2,2-Dimethoxypropane, Acetone Dimethyl Ketal, NSC 62085 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3 |
| SMILES | COC(C)(C)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetoxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 104.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0837 |