Learn More
2,2-Dimetoxipropano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10274330 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10214290 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10410384 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11994761 10 L Bidón de metal 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10274330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115635000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-76-9 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-76-9
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Clave InChI HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
PubChem CID 6495
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxipropano
SMILES CC(C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethoxypropane
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -47.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 83.0°C
Temperatura de inflamación −5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(OCH3)2
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,648
Fieser 01,268; 05,226; 13,199; 15,138
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: 18 g/100g (25°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, ccl4, ether,, n-heptane and methanol
Viscosidad 0.452 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethoxypropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.