Learn More
2,2-Dimetoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404130 100 mL 100 ml
11474884 500 mL 500 ml
11484884 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13810.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-76-9 | C5H12O2 | 104.149 g/mol
2,2-Dimethoxypropane acts as a dehydrating agent. It also serves as an intermediate in the synthesis of vitamin E, vitamin A and various carotenoids such as astaxanthin. It is used as a reagent for the preparation of 1,2-diols, acetonides, isopropylidene derivatives of sugars, nucleosides, methyl esters of amino acids and enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-dimetoxipropano actúa como agente deshidratador. También funciona como intermedio en la síntesis de vitamina E, vitamina A y varios carotenoides como la astaxantina. Se utiliza como reactivo en la preparación de 1,2-dioles, acetónidos, derivados isopropilidenos de azúcares, nucleósidos, ésteres metílicos de aminoácidos y éteres de enol.
Solubilidad
Soluble en benceno, tetracloruro de carbono, éter etílico y n-butano, y metanol. Moderadamente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-76-9
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.149
Número MDL MFCD00008479
Clave InChI HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
PubChem CID 6495
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxipropano
SMILES CC(C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethoxypropane
Punto de fusión -47°C
Densidad 0.848
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación −11°C (12°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Sweet
Índice de refracción 1.378
Cantidad 100 mL
Número UN UN3271
Beilstein 635678
Información de solubilidad Soluble in benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and n-butane,methanol. Moderately soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethoxypropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethoxypropane