Learn More
2,2-dimetoxibutano, TRC
Código de producto. 30372627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372627 500 mg -
30385693 50 mg -
30379577 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473143500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3453-99-4
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.17
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxibutano
SMILES CCC(C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-dimethoxybutane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2/c1-5-6(2,7-3)8-4/h5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0994