Learn More
2,2'-Dimetoxibifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431027 100 g 100 g
11411027 5 g 5 g
11421027 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23411.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4877-93-4 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
2,2-Dimethoxy-1,1-biphenyl is used in the synthesis of biphenyl scaffolds in the preparation of biphenyl-tetrathiafulvalene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-dimetoxi-1,1-bifenilo se utiliza en la síntesis de soportes de bifenilo en la preparación de derivados del bifenil-tetratiafulvaleno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4877-93-4
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Número MDL MFCD00067073
Clave InChI VGMKUVCDINAAFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 611816
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxifenil)benceno
SMILES COC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dimethoxybiphenyl
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,2'-dimethoxybiphenyl, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 1-methoxy-2-2-methoxyphenyl benzene, 2,2'-dimethoxy-biphenyl, biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 2,2/'-dimethoxybiphenyl, acmc-1ao09, 1,1'-biphenyl,2,2'-dimethoxy, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl #
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.