Learn More
2,2'-Dimetoxibifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411027 5 g 5 g
11421027 25 g 25 g
11431027 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23411.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4877-93-4 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
2,2-Dimethoxy-1,1-biphenyl is used in the synthesis of biphenyl scaffolds in the preparation of biphenyl-tetrathiafulvalene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-dimetoxi-1,1-bifenilo se utiliza en la síntesis de soportes de bifenilo en la preparación de derivados del bifenil-tetratiafulvaleno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4877-93-4
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Número MDL MFCD00067073
Clave InChI VGMKUVCDINAAFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 611816
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxifenil)benceno
SMILES COC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dimethoxybiphenyl
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2'-dimethoxybiphenyl, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 1-methoxy-2-2-methoxyphenyl benzene, 2,2'-dimethoxy-biphenyl, biphenyl, 2,2'-dimethoxy, 2,2/'-dimethoxybiphenyl, acmc-1ao09, 1,1'-biphenyl,2,2'-dimethoxy, 2,2'-dimethoxy-1,1'-biphenyl #
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 97%