Learn More
2,2-dimetoxi-N-metiletanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine |
| CAS | 122-07-6 |
| Fórmula molecular | C5 H13 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CNCC(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetoxi-N-metiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 119.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0946 |