Learn More
2,2-dimetoxi-N-metiletanamina, Mikromol™
Código de producto. 30052508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052508 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052508 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0889.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2-dimetoxi-N-metiletanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
CAS 122-07-6
Nombres de analitos o componentes 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine, Methimazole Related Compound A, Thiamazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
SMILES CNCC(OC)OC
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxi-N-metiletanamina
Peso molecular (g/mol) 119.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0946 g/mol