Learn More
2,2-Dimetaxi-2-fenilacetofenona, TRC
Código de producto. 17914135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914135 10 g 10 g
17953625 50 g 50 g
17941945 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17914135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47068010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24650-42-8
Fórmula molecular C16 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 256.3
Sinónimo Benzil dimethyl acetal (6CI), 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethanone, 1,2-Diphenyl-2,2-dimethoxyethanone, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenyl-1-ethanone, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, 2,2-Dimethoxyphenylacetophenone, 2-Phenyl-2,2-dimethoxyacetophenone, Aronix C 101, BDK, Benzil dimethyl ketal, Benzil mono(dimethyl acetal), Benzil mono(dimethyl ketal), Benzoin dimethyl ether, C 101, Chemcure BDK, Ciba 651, DMPA, Doublecure BDK, Esacure KB 1, I 651, IC 127, IR 651, IRG 651, Irgacure 621, Irgacure 641, Irgacure 651, Irgacure 654, Irgacure 671, Irgacure 951, Irgacure E 651, Irgacure I 651, KB 1, Kayacure BDMK, Lucirin BDK, Micure BK 6, Omnirad 651, Omnirad BDK, PIBDK, Photocure 51, Photoinitiator 651, Photoinitiator 6512, Photoinitiator BDK, Photomer 51, Quantacure BDK, SB-PI 718, Speedcure BKL, UV 651, α,α-Dimethoxy-α-phenylacetophenone, α,α-Dimethoxydeoxybenzoin, ω,ω-Dimethoxy-ω-phenylacetophenone
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxi-1,2-difeniletanona
SMILES COC(OC)(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O3/c1-18-16(19-2,14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1099