Learn More
2,2-Dimetoxi-2-fenilacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10543361 250 g Frasco de vidrio 250 g
10242652 5 g Frasco de vidrio 5 g
10184010 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10543361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187842500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24650-42-8 | C16H16O3 | 256.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24650-42-8
Fórmula molecular C16H16O3
Peso molecular (g/mol) 256.30
Número MDL MFCD00008475
Clave InChI KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, benzil dimethyl ketal, kayacure bdmk, irgacure 651, ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl, lucirin bdk, photomer 51, benzil dimethylketal, esacure kb 1, irgacure 621
PubChem CID 90571
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxi-1,2-difeniletanona
SMILES COC(OC)(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64°C to 68°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.2% max. (75°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COC(OCH3)2C6H5
Cantidad 250 g
Índice Merck 14, 3392
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino