Learn More
2,2-dimetoxi-1-propanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethoxy-1-propanamine |
| CAS | 131713-50-3 |
| Fórmula molecular | C5 H13 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4,6H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(C)(CN)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetoxipropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 119.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.095 |