Learn More
2,2'-dimetoxi-1,1'-bifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dimethoxy-1,1'-biphenyl |
| CAS | 4877-93-4 |
| Fórmula molecular | C14 H14 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O2/c1-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)16-2/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccccc1c2ccccc2OC |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2-(2-metoxifenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 214.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0994 |