Learn More
2,2-Diiodopropano, TRC
Código de producto. 30372155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372155 1 g
30383903 10 g
30385777 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4557151G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-13-7
Fórmula molecular C3H6I2
Peso molecular (g/mol) 295.89
Nombre IUPAC 2,2-diiodopropano
SMILES IC(I)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Diiodopropane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6I2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.8559