Learn More
2,2'-Dihidroxibifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492537 100 g 100 g
11414130 25 g 25 g
11402547 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14800.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2,2'-Dihydroxybiphenyl, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2′-dihidroxibifenilo es una importante materia prima y un intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1806-29-7
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00002210
Clave InChI IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Punto de fusión 107°C to 111°C
Densidad 1.34
Punto de ebullición 314°C to 316°C
Temperatura de inflamación 154°C (309°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1638363
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxifenil)fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%