Learn More
2,2'-dihidroxi-4,4'-dimetoxibenzofenona, TRC
Código de producto. 30381344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381344 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30381344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4935882.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone
CAS 131-54-4
Fórmula molecular C15 H14 O5
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, Benzophenone, 2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxy- (6CI,8CI), Bis(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methanone, 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, 2-(2-Hydroxy-4-methoxybenzoyl)-5-methoxyphenol, 4,4'-Dimethoxy-2,2'-dihydroxybenzophenone, Benzophenone 6, Cyasorb UV 12, NSC 40149, Seesorb 107, UV 49, Uvinul 3049, Uvinul D 49
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O5/c1-19-9-3-5-11(13(16)7-9)15(18)12-6-4-10(20-2)8-14(12)17/h3-8,16-17H,1-2H3
SMILES COc1ccc(C(=O)c2ccc(OC)cc2O)c(O)c1
Nombre IUPAC bis(2-hidroxi-4-metoxifenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 274.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0841