Learn More
Sal disódica del ácido 2,2'-dihidroxi-4,4'-dimetoxibenzofenona-5,5'-disulfónico (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone-5,5'-disulfonic Acid Disodium Salt, (Technical Grade) |
| CAS | 76656-36-5 |
| Fórmula molecular | C15H12Na2O11S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Uvinul DS 49, Uvinul 3048, Benzophenone 9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O11S2.2Na/c1-25-11-5-9(16)7(3-13(11)27(19,20)21)15(18)8-4-14(28(22,23)24)12(26-2)6-10(8)17;;/h3-6,16-17H,1-2H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].COc1cc(O)c(cc1S(=O)(=O)[O-])C(=O)c2cc(c(OC)cc2O)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;4-hidroxi-5-(2-hidroxi-4-metoxi-5-sulfonatobenzoil)-2-metoxibencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 478.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.9616 |