Learn More
Ácido 2,2-difluorosuccínico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330204 1 g 1 g
11340204 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00773.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 665-31-6 | C4H4F2O4 | 154.07 g/mol
2,2-Difluorosuccinic acid is used in the preparation of fluorofumaric acid. It is also used in enolate alkylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,2-difluorosuccínico se utiliza en la preparación del ácido fluorofumárico. También se usa en la alquilación de enolatos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 665-31-6
Fórmula molecular C4H4F2O4
Peso molecular (g/mol) 154.07
Número MDL MFCD00040970
Clave InChI ZYLFHISLYSHWRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluorosuccinic acid, 2,2-difluorosuccinicacid, butanedioic acid, 2,2-difluoro, pubchem23428, 2,2-difluoro-butanedioic acid, butanedioic acid,2,2-difluoro, 2,2-difluoro succinic acid, 2,2-difluorobutane-1,4-dioic acid
PubChem CID 69581
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluorobutanodioico
SMILES OC(=O)CC(F)(F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluorosuccinic acid
Punto de fusión 139°C to 144°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1773355
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.07
Porcentaje de pureza 94%