Learn More
Ácido 2,2-difluoropropiónico, TRC
Código de producto. 30377101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377101 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30377101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455898100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoropropionic acid
CAS 373-96-6
Fórmula molecular C3H4O2F2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
SMILES CC(F)(F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoropropanoico
Peso molecular (g/mol) 110.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0179