Learn More
Ácido 2,2-difluoropropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331959 1 g 1 g
15433347 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26030.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 373-96-6 | Molecular Formula: C3H4F2O2 | Molecular Weight: 110.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 373-96-6
Fórmula molecular C3H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 110.06
Número MDL MFCD03093764
Clave InChI PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid
PubChem CID 2782825
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoropropanoico
SMILES CC(F)(F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoropropionic acid
Punto de fusión 36°C to 44°C
Punto de ebullición 142°C
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Fórmula lineal CH3CF2COOH
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.06
Porcentaje de pureza 97%