Learn More
2,2-Difluoromalonamida, TRC
Código de producto. 30367444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367444 100 mg 100 miligramos
30350906 10 mg 10 miligramos
30358110 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD357845100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 425-99-0
Fórmula molecular C3H4N2O2F2
Peso molecular (g/mol) 138.07
Nombre IUPAC 2,2-difluoropropanediamida
SMILES NC(=O)C(F)(F)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoromalonamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4F2N2O2/c4-3(5,1(6)8)2(7)9/h(H2,6,8)(H2,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0241