Learn More
Clorhidrato de 2,2-difluoroetilamina-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Difluoroethylamine-d2 Hydrochloride |
| CAS | 2733213-72-2 |
| Fórmula molecular | C2H3D2F2N • HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,2-Difluoro-1-ethanamine-d2 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H/i/hD2 |
| SMILES | [2H]N(CC(F)F)[2H].Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2,2-difluoroetan-1-amina-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 119.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.03 |