Learn More
2,2-difluoroetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Difluoroethanol |
| CAS | 359-13-7 |
| Fórmula molecular | C2 H4 F2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2-Difluoro-ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4F2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2 |
| SMILES | OCC(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2-difluoroetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 82.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.023 |