Learn More
2,2-Difluoroetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11415826 1 g 1 g
11425826 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11415826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22201.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 359-13-7 | C2H4F2O | 82.05 g/mol
2,2-Difluoroethanol is used as a chemical intermediates. It has wide applications in medicine and fluoropolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-difluoroetanol se utiliza como intermediario químico. Goza de una amplia aplicación en los campos de la medicina y los fluoropolímeros.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y etanol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 359-13-7
Fórmula molecular C2H4F2O
Peso molecular (g/mol) 82.05
Número MDL MFCD00042248
Clave InChI VOGSDFLJZPNWHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluoroethan-1-ol, 2,2-difluoro-ethanol, ethanol, 2,2-difluoro, chf2ch2oh, 2,2-difluroethanol, 2,2-difluorethanol, 2,2-difluoro ethanol, 2,2-difluoroethylalcohol, difluoroethanol related, acmc-209ik0
PubChem CID 136187
Nombre IUPAC 2,2-difluoroetanol
SMILES C(C(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoroethanol
Punto de fusión -28°C
Densidad 1.296
Punto de ebullición 95°C to 96°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Índice de refracción 1.3335
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Beilstein 1731617
Información de solubilidad soluble in chloroform,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.05
Porcentaje de pureza 97%