Learn More
2,2-Difluorociclopropanometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494757 250 mg 250 miligramos
15484757 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32083.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 509072-57-5 | C4H6F2O | 108.088 g/mol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol is used as an intermediate in the preparation of (2,2-difluorocyclopropyl)methylamine. It is also used as a reagent in the synthesis of pyrrolopyridine derivatives, which finds application as an antiviral agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-difluorociclopropanometanol se utiliza como intermedio en la preparación de (2,2-difluorociclopropil)metilamina. También se usa como reactivo en la síntesis de derivados de pirrolopiridina, que se aplica como agente antivírico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 509072-57-5
Fórmula molecular C4H6F2O
Peso molecular (g/mol) 108.088
Número MDL MFCD06797748
Clave InChI XOLSMTBBIZDHSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluorocyclopropyl methanol, 2,2-difluorocyclopropanemethanol, 2,2-difluorocyclopropyl-methanol, 97+%, soqdfiarbswxuup@, 2,2-difluoro-cyclopropanemethanol, 2,2-difluorocyclopropyl-methanol, 2,2-difluoro-cyclopropyl-methanol, cyclopropanemethanol, 2,2-difluoro
PubChem CID 2761401
Nombre IUPAC (2,2-difluorociclopropil)metanol
SMILES C1C(C1(F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Punto de ebullición 129°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.09
Porcentaje de pureza 97%