Learn More
Ácido 2,2-difluorociclopropanocarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319969 1 g 1 g
11309969 250 mg 250 miligramos
11329969 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25752.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107873-03-0 | C4H4F2O2 | 122.071 g/mol
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid derivative (i.e. 2,2-difluorocyclopropanecarbonyl chloride) is used in Friedel-Crafts reactions with various arenes to prepare aryl 2,2-difluorocyclopropyl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado del ácido 2,2-difluorociclopropanocarboxílico (es decir, cloruro de 2,2-difluorociclopropanocarbonilo) se utiliza en las reacciones de Friedel-Crafts con varios arenos para preparar aril 2,2-difluorociclopropil cetonas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107873-03-0
Fórmula molecular C4H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 122.071
Número MDL MFCD04115828
Clave InChI KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluorocyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro, acmc-20aht4, 2-carboxy-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluoro cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic?acid, 2,2-difluorocyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluorocyclopropane-carboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 2782823
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluorociclopropano-1-carboxílico
SMILES C1C(C1(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 55°C to 60°C
Punto de ebullición 70°C (7 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.07
Porcentaje de pureza 95%