Learn More
Ácido 2,2-difluorobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Difluorobutyric acid |
| Punto de fusión | 7°C to 9°C |
| Densidad | 1.22 |
| Punto de ebullición | 100°C to 101°C (8.5 mmHg) |
| Fórmula lineal | CH3CH2CF2COOH |
| Índice de refracción | 1.3645 |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN3265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.09 |
| Porcentaje de pureza | 97% |