Learn More
2,2-Difluoroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379959 5 g 5 g
11359959 250 mg 250 miligramos
11369959 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25750.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 395-01-7 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
2,2-Difluoroacetophenone acts as an intermediate in the preparation of various substances such as pharmaceuticals. Further, it is used in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides. In addition to this, it undergoes reduction with (-)-diisopinocampheylchloroborane chloride to get R-alcohols of purity 85% ee.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2-difluoroacetofenona actúa como intermedio en la preparación de diversas sustancias, como los productos farmacéuticos. Además, se utiliza en la síntesis de un solo recipiente de arenos difluorometilados a partir de cloruros de arilo y bromuros. Asimismo, se somete a una reducción con cloruro de (-)-diisopinocamfeilcloroborano para obtener R-alcoholes de pureza al 85 % ee.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 395-01-7
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.132
Número MDL MFCD06246879
Clave InChI OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro
PubChem CID 273286
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-1-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoroacetophenone
Punto de fusión 48°C to 50°C
Punto de ebullición 53°C to 54°C (12 mmHg)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4955
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.13
Porcentaje de pureza 95%