Learn More
2,2-difluoroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Difluoroacetamide |
| CAS | 359-38-6 |
| Fórmula molecular | C2H3F2NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Difluoroacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3F2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| SMILES | NC(=O)C(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2-difluoroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 95.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.0183 |