Learn More
2,2-Difluoro-N-metoxi-N-metilacetamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10403510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10403510 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10403510 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00153DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
CAS 142492-01-1
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H7F2NO2
Número MDL MFCD06248152
Cantidad 1 g
Sinónimo n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
Clave InChI CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CON(C)C(=O)C(F)F
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-N-metoxi-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 139.10
PubChem CID 19023731
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.1
Porcentaje de pureza 95%