Learn More
2,2-Difluoro-N-metoxi-N-metilacetamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435560 5 g 5 g
15403317 250 mg 250 miligramos
11425560 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25833.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 142492-01-1 | C4H7F2NO2 | 139.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142492-01-1
Fórmula molecular C4H7F2NO2
Peso molecular (g/mol) 139.10
Número MDL MFCD06248152
Clave InChI CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19023731
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-N-metoxi-N-metilacetamida
SMILES CON(C)C(=O)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
Punto de ebullición 40°C to 41°C (0.7 mmHg)
Índice de refracción 1.402
Cantidad 5 g
Sinónimo n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.1
Porcentaje de pureza 95%