missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15444867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15444867 250 mg 250 miligramos
15424867 1 g 1 g
15434867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15444867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32173.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 55039-89-9 | C5H6F2O2 | 136.098 g/mol

2,2-Difluoro-4-pentenoic acid is involved in the iodolactonization reaction to give the corresponding gamma- lactone, which is converted to prepare prepare 5-hydroxy-3,3-difluoropiperidine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico participa en la reacción de yodolactonización para dar la correspondiente gama-lactona, que se convierte para preparar 5-hidroxi-3,3-difluoropiperidina.

Solubilidad
No miscible con agua.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 55039-89-9
Fórmula molecular C5H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 136.098
Número MDL MFCD09800642
Clave InChI LHOKYUDUAYXFGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluoropent-4-enoicacid, 2,2-difluoro-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-pent-4-enoic acid, 10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 11954656
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoropent-4-enoico
SMILES C=CCC(C(=O)O)(F)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Punto de ebullición 56°C to 58°C (3 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1
Porcentaje de pureza 97%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.