Learn More
Ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424867 1 g 1 g
15444867 250 mg 250 miligramos
15434867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15424867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32173.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55039-89-9 | C5H6F2O2 | 136.098 g/mol
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid is involved in the iodolactonization reaction to give the corresponding gamma- lactone, which is converted to prepare prepare 5-hydroxy-3,3-difluoropiperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico participa en la reacción de yodolactonización para dar la correspondiente gama-lactona, que se convierte para preparar 5-hidroxi-3,3-difluoropiperidina.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55039-89-9
Fórmula molecular C5H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 136.098
Número MDL MFCD09800642
Clave InChI LHOKYUDUAYXFGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluoropent-4-enoicacid, 2,2-difluoro-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-pent-4-enoic acid, 10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 11954656
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoropent-4-enoico
SMILES C=CCC(C(=O)O)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Punto de ebullición 56°C to 58°C (3 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid