Learn More
Ácido 2,2-difluoro-3-fenilpropanoico, TRC
Código de producto. 30380893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380893 25 mg
30369988 2.5 mg
30386364 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45517325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142977-64-8
Fórmula molecular C9H8O2F2
Peso molecular (g/mol) 186.16
SMILES OC(=O)C(F)(F)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-difluoro-3-phenylpropanoic acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8F2O2/c10-9(11,8(12)13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0492