Learn More
Ácido 2,2-difluoro-3-hidroxi-4-metil-pentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Difluoro-3-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid |
| CAS | 1248233-69-3 |
| Fórmula molecular | C6 H10 F2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10F2O3/c1-3(2)4(9)6(7,8)5(10)11/h3-4,9H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(C)C(O)C(F)(F)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-difluoro-3-hidroxi-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 168.139 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.06 |