Learn More
Ácido 2,2-difluoro-3-hidroxi-(3-piridil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Difluoro-3-hydroxy-(3-pyridyl)propionic Acid |
| CAS | 887354-54-3 |
| Fórmula molecular | C8 H7 F2 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7F2NO3/c9-8(10,7(13)14)6(12)5-2-1-3-11-4-5/h1-4,6,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(c1cccnc1)C(F)(F)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-difluoro-3-hidroxi-3-piridin-3-ilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 203.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0394 |