Learn More
2,2-Difluoro-2-(tiofeno-2-il)etano-1-amina, TRC
Código de producto. 30366777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366777 100 mg 100 miligramos
30350930 500 mg 500 miligramos
30366677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD206081100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1555527-48-4
Fórmula molecular C6H7F2NS
Peso molecular (g/mol) 163.19
Sinónimo beta,beta-Difluoro-2-thiopheneethanamine
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-2-tiofeno-2-iletanola
SMILES NCC(F)(F)c1cccs1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-2-(thiophen-2-yl)ethan-1-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7F2NS/c7-6(8,4-9)5-2-1-3-10-5/h1-3H,4,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0267