Learn More
2,2-Difluoro-2-(tiofeno-2-il)etano-1-amina, TRC
Código de producto. 30350930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350930 500 mg 500 miligramos
30366677 1 g 1 g
30366777 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 30350930 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD206081500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1555527-48-4
Fórmula molecular C6H7F2NS
Peso molecular (g/mol) 163.19
Sinónimo beta,beta-Difluoro-2-thiopheneethanamine
Nombre IUPAC 2,2-difluoro-2-tiofeno-2-iletanola
SMILES NCC(F)(F)c1cccs1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-2-(thiophen-2-yl)ethan-1-amine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7F2NS/c7-6(8,4-9)5-2-1-3-10-5/h1-3H,4,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0267