Learn More
Ácido 2,2-Difluoro-2-fenilacético, TRC
Código de producto. 30376504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30376504 250 mg -
30378516 500 mg 500 miligramos
30386425 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD447148250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 360-03-2
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.13
Sinónimo alpha,alpha-Difluorobenzeneacetic Acid, Difluorophenylacetic Acid, alpha,alpha-Difluorophenylacetic Acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Difluoro-2-phenylacetic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0336